Description
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
- Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
- Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
- Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
- Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
- Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Spécification
Spécification
| Til brug med (udstyr) | XRF spektrometre |
| Type | Prøve kop |
| Oversigt | Producerer pellets 40 mm x 5 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,2 tommer |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Til brug med (applikation) | XRF |
| Højde (engelsk) | 0,31 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 100 stk. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?