Få mere at vide
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Kopper
Artikelnummer. 15360542 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Højde (metrisk):
8 mm
9 mm
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Mængde unitSize
15360542 33 mm 8 mm 100 stk. Pakke med 100
15300552 38 mm 9 mm 100 stk. Pakke med 100
15310552 38 mm 9 mm 1000 pakker Pakke med 1000
15390542 31 mm 8 mm 1000 pakker Pakke med 1000
15380542 31 mm 8 mm 100 stk. Pakke med 100
15340542 30 mm 8 mm 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15360542 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3615
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Disse XRF Spec-Caps™ Kopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF, OES og andre analytiske teknikker.
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
  • Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
  • Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
  • Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
  • Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
  • Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Prøve kop
Oversigt Producerer pellets 35 mm x 5 mm
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Diameter (metrisk) 33 mm
Højde (engelsk) 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 8 mm
Materiale Aluminium
Mængde 100 stk.