Beskrivelse
Aluminiumskopper hjælper med produktionen af pressede pulverprøveskiver til XRF.
- Forstærker prøveskiver for at modstå skår og knække.
- Gør prøveskiver nemmere at fjerne fra pilleformen.
- Minimerer kontaminering under prøvehåndtering.
- Beskytter boringen af pilleformen mod slibende prøver.
- Lave, tyndvæggede aluminiumskopper danner bunden og siderne af den færdige pellet for at hjælpe med at forstærke XRF pellets.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | XRF spektrometre |
| Type | Prøve kop |
| Oversigt | Producerer pellets 40 mm x 5 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Til brug med (applikation) | Prøveklargøring |
| Højde (engelsk) | 0,35 tommer. |
| Højde (metrisk) | 9 mm |
| Mængde | 1000 pakker |