Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglasholdere til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator
Artikelnummer. 15360462 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Holder:
15 x 15 ml polycarbonat Cryovials , hvert par kan rumme op til 30 kryovialer
24 x 5 mL polycarbonathætteglas (2241-PC), hvert par kan rumme op til 48 hætteglas
24 x 5 mL polyethylenhætteglas (2241-PE), hvert par kan rumme op til 48 hætteglas
48 Standard 1,5 til 2 mL mikrocentrifuge- eller PRC-rør, hvert par kan rumme op til 96 rør
6 x 15 mL korte polycarbonathætteglas, hvert par kan rumme op til 12 kryovials
6 x 50 ml polycarbonat Cryovials eller 6 x 50 ml polyethylen Cryovials , hvert par kan rumme op til 12 kryovialer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15360462
Brand: Cole-Parmer™ 2662
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Disse hætteglasholdere til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer holder hætteglas sikkert på plads under behandling af prøver.
  • Slib sikkert prøver i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
  • Hætteglasholdere er velegnede til brug med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator.
  • Bestil homogenisator og hætteglas separat.
Tekniske data
Produkttype Holder
Til brug med (applikation) Ideel til kryogen slibning med høj kapacitet og til at bevare pesticider, RNA, proteiner og andre temperaturfølsomme prøver
Til brug med (udstyr) Spex Geno/Grinder
Holder 24 x 5 mL polycarbonathætteglas (2241-PC), hvert par kan rumme op til 48 hætteglas
Materiale Aluminium