Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglasholdere til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Holder:
15 x 15 ml polycarbonat Cryovials , hvert par kan rumme op til 30 kryovialer
24 x 5 mL polycarbonathætteglas (2241-PC), hvert par kan rumme op til 48 hætteglas
24 x 5 mL polyethylenhætteglas (2241-PE), hvert par kan rumme op til 48 hætteglas
48 Standard 1,5 til 2 mL mikrocentrifuge- eller PRC-rør, hvert par kan rumme op til 96 rør
6 x 15 mL korte polycarbonathætteglas, hvert par kan rumme op til 12 kryovials
6 x 50 ml polycarbonat Cryovials eller 6 x 50 ml polyethylen Cryovials , hvert par kan rumme op til 12 kryovialer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Slib sikkert prøver i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
- Hætteglasholdere er velegnede til brug med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator.
- Bestil homogenisator og hætteglas separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Holder |
| Til brug med (applikation) | Ideel til kryogen slibning med høj kapacitet og til at bevare pesticider, RNA, proteiner og andre temperaturfølsomme prøver |
| Til brug med (udstyr) | Spex Geno/Grinder |
| Holder | 15 x 15 ml polycarbonat Cryovials , hvert par kan rumme op til 30 kryovialer |
| Materiale | Aluminium |