Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglassæt til højenergi Mixer/Mill™ Kværne
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Materiale:
Agat
Alumina Keramik
Hærdet stål
Rustfrit stål
Tungsten Carbide-foret
Zirconia
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Højde (metrisk):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Knus, mal og fræs forskellige materialer.
- Optimer din ydeevne Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kværne med et bredt udvalg af hætteglassæt, der passer til din anvendelse.
- Ideel til at male hårde, sprøde prøver til en analytisk finhed i BM-400 Mixer/Mill (8000M) og BM-450 Mixer/Mill (8000D)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibehætteglassæt |
| Kapacitet (engelsk) | 2,19 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 65 mL |
| Sammensætning | Fe, Cr, Ni, Mn, S, Si |
| Diameter (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 5,72 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til almindelig slibning |
| Til brug med (udstyr) | 8000 D, 8000 M Blander/møller |
| Hårdhed | 5 til 5,5 |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Vis mere |