Få mere at vide
Cole-Parmer™ Plasthætteglas til højenergi Mixer/Mill™ Kværne
Artikelnummer. 15390502 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Diameter (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
40 mm
Længde (metrisk):
50,8 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15390502
Brand: Cole-Parmer™ 3116PC
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Brug disse plastikhætteglas med høj energi Mixer/Mill™ kværne til at pulverisere og blande prøver.
  • Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ Højenergikuglemøller.
  • Bestil methacrylatkugler til brug med engangsplastikhætteglas.
Tekniske data
Produkttype Slibehætteglas
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Sammensætning Element C
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ideel til pulverisering af bløde, skøre materialer og til blanding af væsker og pulvere, gylleformaling
Til brug med (udstyr) 8000 D og 8000 M Blander/møller
Hårdhed 1.5
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.08 cm
Holder 1, 0,37 tommer. Stålslibekugle
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50,8 mm
Materiale Polycarbonat
Sample Volume (engelsk) 0,06 oz.
Prøvevolumen (metrisk) 2 mL