Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Pipetvaskemaskine og tørretumbler
Artikelnummer. 15236376 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
91.4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15236376 91.4 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15236376 Leverandør SPEX CertiPrep™ Leverandørnr. PIPWASH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14255.00 DKK
    10084.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 4170.38 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Giver hurtig og grundig vask af klasse A volumetriske pipetter.
Funktionsegenskaber
  • Holder op til 23 pipetter ad gangen
  • Holdbar polyethylen konstruktion
  • Renser pipetter samtidigt inde og ude
  • Kompakt design fylder minimalt med bænken
  • 23 kegleformede pipetteholdere af plast kan rumme pipettestørrelser fra 0,5 til 250 ml
Enkel betjening
  • Hurtig og nem at indlæse
  • Vandledningen inkluderer uafhængig ON/OFF ventil
  • Vandledning kan tilsluttes vakuumledning til tørring
  • Vaskemaskinen/tørretumbleren er let og kompakt og passer ind i en vask eller oven på en laboratoriebænk
Valgfrit tilbehør
  • Bassin og pumpe fås separat
  • Vaskeopløsninger eller overfladeaktive stoffer kan bruges sammen med opsætning af håndvask/pumpe
  • Pumpekapacitet: 205 gal./time. ved 3,2psi.
Tekniske data
Til brug med Passer til pipettestørrelser fra 0,5 til 250 ml
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.4 cm
Oversigt Pipetvasker
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Giver hurtig og grundig vask af klasse A volumetriske pipetter
Inkluderer Vandledning
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48cm
Produkttype Pipette vaskemaskine/tørretumbler