Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Hætteglasstativ i epoxybelagt stål
Artikelnummer. 15320492 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Materiale:
Epoxybelagt stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
15320492 Epoxybelagt stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15320492 Leverandør SPEX CertiPrep™ Leverandørnr. 6805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at holde hætteglas til opbevaring og håndtering.
  • Holdbar epoxybelagt stålkonstruktion.
  • Indeholder op til seks af følgende store slibehætteglas:6801 Stort slibehætteglassæt 6871 stort CR-frit slibeglassæt
  • Inkluderet ved køb af hver 6870L Large Grinding Vial Accessory Package
Tekniske data
Materiale Epoxybelagt stål
Til brug med (applikation) Indeholder store slibeglas til opbevaring og håndtering
Til brug med (udstyr) Freezer/Mill™ Kryogen kværn
Produkttype Hætteglasstativ