Få mere at vide
Cole-Parmer™ Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper
Artikelnummer. 15390552 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
1,2 tommer
1,57 tommer.
1,7''
Diameter (metrisk):
31 mm
31 mm (mikro)
40 mm
43 mm
Top stil:
Åben, krave
Dobbelt åben ende, krave
Lukket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Diameter (metrisk) Top stil Pakningsstørrelse
15390552 1,57 tommer. 40 mm Lukket Pakke med 100
15300562 1,2 tommer 31 mm Lukket Pakke med 100
15320562 1,7'' 43 mm Lukket Pakke med 100
12884611 1,2 tommer 31 mm Dobbelt åben ende, krave Pakke med 100
15330562 1,2 tommer 31 mm (mikro) Åben, krave Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15390552 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3527
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kræver
Vinduesfilm
Brug disse lukkede engangs XRF X-Cell Prøvekopper til hurtig, pålidelig og reproducerbar XRF-analyse af væskeprøver.
  • Én åbning til hurtig levering af væskeprøver.
  • Kompatibel med større leverandører af XRF-spektrometre.
  • Fås i 31 mm, 40 mm og 43 mm ydre diametre.
  • Forureningsfri polyethylenkonstruktion.
  • Halsbånd til rådighed til at fastgøre vinduesfilm til skålen for ekstra sikkerhed.
Cole-Parmer™ X-celler bruges over hele verden til hurtig, pålidelig, reproducerbar kørsel af væskeprøver i XRF-spektrometre.
  • De er designet til at passe ind i de store leverandører af XRF spektrofotometre, som f.eks PANalytical , Rigaku, Bruker , og Thermo Instrumenter.
  • Den holdbare polyethylenkonstruktion er generelt modstandsdygtig over for syrer, baser og de fleste organiske kemikalier undtagen halogenerede kulbrinter.
  • Den patenterede lukket X-Cell Designet har en snap-åben forsegling til udluftning af flygtige prøver og en reservoirkop til at opfange enhver væske, der udvider sig gennem udluftningen.
  • Dette sikrer analytikeren et glat, fedt vindue for forbedret præcision, men beskytter dog mod spild i inverterede optiske spektrometre.
  • En ru overflade inde i reservoirkoppen letter mærkningen.
  • Hver lukket X-Cell består af en kop og snap-on ring.
  • Til rutinemæssige væskeprøver fyldes koppen med væske, et stykke film spredes over toppen, hvorefter snapringen skubbes ned over koppen for at danne et fedttromlelignende vindue.
    • Cellen vendes, og om ønsket kan snap-pælen på bagsiden skubbes for at bryde forseglingen og tillade udluftning af indesluttede bobler og ekspanderende væske, mens prøven køres.
    • Den fyldte X-Cell placeres derefter i spektrometermasken.
  • Brug den boblefri indsats med 3527 (04576-05) 40 mm XRF væskecelle for at forhindre indespærret luft i at danne en boble under vinduesfilmen, når cellen står oprejst.
    • Indsatsen skubbes ind i cellen, før prøven tilsættes, og danner en omvendt keglehylde, hvorunder luftbobler kan fanges, når cellen er fyldt og forseglet.
Ordreinfo
Specielle applikationsversioner, herunder 31 mm micro X-Cell —med et 6,3 mm centreret vindue til små, farlige eller luftfølsomme prøver —og 43 mm cellen til Horiba™ svovlanalysatorer også tilgængelige. Leveres i poser med 100 kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Prøve kop
Diameter (engelsk) 1,57 tommer.
Diameter (metrisk) 40 mm
Til brug med (applikation) XRF analyse
Materiale Polyethylen
Mængde 100 Pk.
Top stil Lukket