Få mere at vide
Cole-Parmer™ Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Diameter (engelsk):
1,2 tommer
1,57 tommer.
1,7''
Diameter (metrisk):
31 mm
31 mm (mikro)
40 mm
43 mm
Top stil:
Åben, krave
Dobbelt åben ende, krave
Lukket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Kræver
Vinduesfilm
- Én åbning til hurtig levering af væskeprøver.
- Kompatibel med større leverandører af XRF-spektrometre.
- Fås i 31 mm, 40 mm og 43 mm ydre diametre.
- Forureningsfri polyethylenkonstruktion.
- Halsbånd til rådighed til at fastgøre vinduesfilm til skålen for ekstra sikkerhed.
Cole-Parmer™ X-celler bruges over hele verden til hurtig, pålidelig, reproducerbar kørsel af væskeprøver i XRF-spektrometre.
- De er designet til at passe ind i de store leverandører af XRF spektrofotometre, som f.eks PANalytical , Rigaku, Bruker , og Thermo Instrumenter.
- Den holdbare polyethylenkonstruktion er generelt modstandsdygtig over for syrer, baser og de fleste organiske kemikalier undtagen halogenerede kulbrinter.
- Den patenterede lukket X-Cell Designet har en snap-åben forsegling til udluftning af flygtige prøver og en reservoirkop til at opfange enhver væske, der udvider sig gennem udluftningen.
- Dette sikrer analytikeren et glat, fedt vindue for forbedret præcision, men beskytter dog mod spild i inverterede optiske spektrometre.
- En ru overflade inde i reservoirkoppen letter mærkningen.
- Hver lukket X-Cell består af en kop og snap-on ring.
- Til rutinemæssige væskeprøver fyldes koppen med væske, et stykke film spredes over toppen, hvorefter snapringen skubbes ned over koppen for at danne et fedttromlelignende vindue.
- Cellen vendes, og om ønsket kan snap-pælen på bagsiden skubbes for at bryde forseglingen og tillade udluftning af indesluttede bobler og ekspanderende væske, mens prøven køres.
- Den fyldte X-Cell placeres derefter i spektrometermasken.
- Brug den boblefri indsats med 3527 (04576-05) 40 mm XRF væskecelle for at forhindre indespærret luft i at danne en boble under vinduesfilmen, når cellen står oprejst.
- Indsatsen skubbes ind i cellen, før prøven tilsættes, og danner en omvendt keglehylde, hvorunder luftbobler kan fanges, når cellen er fyldt og forseglet.
Ordreinfo
Specielle applikationsversioner, herunder 31 mm micro X-Cell —med et 6,3 mm centreret vindue til små, farlige eller luftfølsomme prøver —og 43 mm cellen til Horiba™ svovlanalysatorer også tilgængelige. Leveres i poser med 100 kopper.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Horiba Svovlanalysatorer |
| Type | Prøve kop |
| Diameter (engelsk) | 1,7'' |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Til brug med (applikation) | XRF analyse |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 Pk. |
| Top stil | Lukket |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion