Få mere at vide
Cole-Parmer™ Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper
Brug disse lukkede engangs XRF X-Cell Prøvekopper til hurtig, pålidelig og reproducerbar XRF-analyse af væskeprøver.
Brand:  Cole-Parmer™ 3571
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12884611
  • 1080.00 DKK / Pakke med 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver : Vinduesfilm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
XRF spektrometre
1,2 tommer
Ideel til usædvanlige eller svære at håndtere prøver såsom gylle, slam, pastaer og tyktflydende materialer som limtjære og RTV-forsegling
Polyethylen
Dobbelt åben ende, krave
Prøve kop
31 mm
To polyethylen snap-ringe, krave og åben krop
100 Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper > Engangs lukket XRF X-Cell Prøvekopper; Diameter: 31 mm; Topstil: Åben, krave