Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Tilbehør til pipettevaskemaskine og tørretumbler
Artikelnummer. p-4918057 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
Pipet Vaskevask
Pipettevaskerpumpe, 115V
Pipettevaskerpumpe, 230V
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 11466068
Brand: SPEX CertiPrep™ PIPBASIN1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med pipettevaskemaskine og tørretumbler
Pumpe og bassin er begge konstrueret af slidstærkt polyethylen.
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Til brug med Pipetskiver
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 13 cm
Til brug med (udstyr) Til pipettevaskemaskine og tørretumbler
Produkttype Pipet Vaskevask