Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Tilbehør til pipettevaskemaskine og tørretumbler
Artikelnummer. 15236116 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Produkttype:
Pipet Vaskevask
Pipettevaskerpumpe, 115V
Pipettevaskerpumpe, 230V
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15236116 Pipettevaskerpumpe, 115V 1 enhed
11466068 Pipet Vaskevask 1 enhed
13206359 Pipettevaskerpumpe, 230V 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15236116 Leverandør SPEX CertiPrep™ Leverandørnr. PIPPUMP115V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 DKK
    1755.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 749.25 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tilbehør til brug med pipettevaskemaskine og tørretumbler
Pumpe og bassin er begge konstrueret af slidstærkt polyethylen.
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Til brug med Pipetskiver
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 3 cm
Til brug med (udstyr) Til pipettevaskemaskine og tørretumbler
Produkttype Pipettevaskerpumpe, 115V