Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Tilbehør til pipettevaskemaskine og tørretumbler
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
Pipet Vaskevask
Pipettevaskerpumpe, 115V
Pipettevaskerpumpe, 230V
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Pumpe og bassin er begge konstrueret af slidstærkt polyethylen.
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipetskiver |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 3 cm |
| Til brug med (udstyr) | Til pipettevaskemaskine og tørretumbler |
| Produkttype | Pipettevaskerpumpe, 230V |