Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 1000μg/mL |
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldrin |
| Emballage | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 309-00-2, 67-56-1 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C12H8Cl6 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | QBYJBZPUGVGKQQ-FMNXKPGOSA-N |
| SMIL | C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Vis mere |
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.