Få mere at vide
Spermine, TRC
Artikelnummer. 30135944
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135944 5 g
30134351 1 g
17991765 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6805105G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-44-3
Kemisk navn eller materiale Spermine
Formel vægt 202.2157
InChI formel InChI=1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
IUPAC navn N,N'-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Molekylær formel C10 H26 N4
Molekylvægt (g/mol) 202.34
Procent renhed >95%
Renhedsgrad noter HPLC
SMIL NCCCNCCCCNCCCN
Synonym 1,4-Butanediamine, N1,N4-bis(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N,N'-bis(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermine (6CI), 1,5,10,14-Tetraazatetradecane, 4,9-Diazadodecane-1,12-diamine, Gerontine, Musculamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-tetramethylenediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)butanediamine, NSC 268508, Neuridine, Spermin
Vis mere Vis mindre
Tekniske data
Mængde 5 g