Få mere at vide
spermin tetrahydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483150 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11483150 1 g
1 options
Artikelnummer. 11483150 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210047401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00 DKK
    493.67 DKK / 1g
    Spare 25.33 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Farve Hvid
Molekylær formel C10H30Cl4N4
MDL nummer MFCD00012914
Mængde 1 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
InChI nøgle XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC navn tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amintetrachlorid
Molekylvægt (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formel vægt 348.19
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPERMINE TETRAHYDROCHLORIDE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride