Få mere at vide
Spermintetrahydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450525 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11450525 10 g
1 options
Artikelnummer. 11450525 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210047410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    3056.01 DKK / 10g
    Spare 153.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
  • Anvendes til at udfælde DNA fra vandige buffere med lavt saltindhold
  • Spermintetrahydrochlorid blev brugt til at præcipitere DNA til flowcytometrisk analyse fra frisk frosset brystkræftvæv, arkivvæv fra spytkirtlen, nyre- og skjoldbruskkirteltumorer og røde blodlegemer fra kylling
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine Tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Smeltepunkt 312 °C til 314 °C (litteratur)
Farve Hvid
Molekylær formel C10H30Cl4N4
Lineær formel C10H26N4 · 4HCl
MDL nummer MFCD00012914
Mængde 10 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml - klar, farveløs opløsning).
InChI nøgle XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC navn tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amintetrachlorid
Molekylvægt (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formel vægt 348.2
Procent renhed ≥96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine Tetrahydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride