Få mere at vide
Spermine tetrahydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15455329
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15455329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63060.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA
Spermintetrahydrochlorid bruges til at udfælde DNA fra vandige buffere med lavt saltindhold. Spermintetrahydrochlorid blev brugt til at præcipitere DNA til flowcytometrisk analyse fra frisk frosset brystkræftvæv, arkivvæv fra spytkirtler, nyre- og skjoldbruskkirteltumorer2 og røde blodlegemer fra kylling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Spermintetrahydrochlorid, bruges til at udfælde DNA fra vandige buffere med lavt saltindhold. Spermintetrahydrochlorid blev brugt til at præcipitere DNA til flowcytometrisk analyse fra frisk frosset brystkræftvæv, arkivvæv fra spytkirtler, nyre- og skjoldbruskkirteltumorer2 og røde blodlegemer fra kylling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(348,2 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306-67-2
Molekylær formel C10H30Cl4N4
Molekylvægt (g/mol) 348.18
MDL nummer MFCD00012914
InChI nøgle XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
PubChem CID 9384
IUPAC navn N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;tetrahydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine tetrahydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3911771
Opløselighedsinformation Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Formel vægt 348.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine tetrahydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Spermine tetrahydrochloride