Få mere at vide
Spermin tetrahydrochlorid, 99%
Product Code. 15445329
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15445329 1 g 1g
15455329 5 g 5g
15465329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15445329 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63060.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.42 DKK
    284.65 DKK / 1g
    Spare 31.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Binder til polyaminmodulatoratoriet NMDA | CAS: 306-67-2 | C10H30Cl4N4 | 348,18 g/mol
Spermintetrahydrochlorid bruges til at udfælde DNA fra vandige buffere med lavt saltindhold. Spermintetrahydrochlorid blev brugt til at præcipitere DNA til flowcytometrisk analyse fra frisk frosset brystkræftvæv, arkivvæv fra spytkirtler, nyre- og skjoldbruskkirteltumorer2 og røde blodlegemer fra kylling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Spermintetrahydrochlorid, bruges til at udfælde DNA fra vandige buffere med lavt saltindhold. Spermintetrahydrochlorid blev brugt til at præcipitere DNA til flowcytometrisk analyse fra frisk frosset brystkræftvæv, arkivvæv fra spytkirtler, nyre- og skjoldbruskkirteltumorer2 og røde blodlegemer fra kylling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(348,2 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 306-67-2
Molekylær formel C10H30Cl4N4
Molekylvægt (g/mol) 348.18
MDL nummer MFCD00012914
InChI nøgle XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
PubChem CID 9384
IUPAC navn N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;tetrahydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Spermine tetrahydrochloride
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3911771
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (348,2 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 348.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Spermine tetrahydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine tetrahydrochloride