Få mere at vide
Spermine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1777
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine
Fysisk form Oil
CAS 71-44-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H26N4
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym NSC 268508 Neuridine
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (617.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCCNCCCCNCCCN
Molekylvægt (g/mol) 202.34
Formel vægt 202.34
Procent renhed 98.0%