Få mere at vide
Spermin, fri base,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454381 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11454381 5 g
11444381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215207005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 71-44-3
Molekylær formel C10H26N4
Molekylvægt (g/mol) 202.35
MDL nummer MFCD00008215
InChI nøgle PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC navn (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin
SMIL NCCCNCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 202.3
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof