Learn More
Spermine, 97%
Product Code. 11395325
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11395325 5 g 5g
11385325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11395325 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19562.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA Spermin er essentielt for både normal og neoplastisk vævsvækst. Det er involveret i moduleringen af calciumafhængige immunprocesser. Det spiller en vigtig rolle i cellulær proliferation og differentiering samt hæmmer neuronal nitrogenoxidsyntase (nNOS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA Spermin er afgørende for både normal og neoplastisk vævsvækst. Det er involveret i moduleringen af calciumafhængige immunprocesser. Det spiller en vigtig rolle i cellulær proliferation og differentiering samt hæmmer neuronal nitrogenoxidsyntase (nNOS).
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methanol, vand og lavere alkoholer. Uopløseligt i ether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-44-3
Molekylær formel C10H26N4
Molekylvægt (g/mol) 202.35
MDL nummer MFCD00008215
InChI nøgle PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC navn N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
SMIL NCCCNCCCCNCCCN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Spermine
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Kogepunkt 150°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1751791
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8743
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether.
Formel vægt 202.35
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Spermine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine