Få mere at vide
Spermine, 97%
Artikelnummer. 10488480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10488480 5 g Glasflaske 5g
10795781 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10488480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132750050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-44-3
Molekylær formel C10H26N4
Molekylvægt (g/mol) 202.35
MDL nummer MFCD00008215
InChI nøgle PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC navn N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
SMIL NCCCNCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermine
Navn note 97%
Smeltepunkt 26.0°C to 30.0°C
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 130.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04, II, 704
Merck Index 15, 8870
Specifik vægtfylde 0.937
Formel vægt 202.34
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.