Få mere at vide
Spermidine Trihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30417200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30417200 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30417200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS680408250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Molekylær formel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Mængde 250 mg
Synonym Spermidine Trihydrochloride, 1,4-Butanediamine','N-(3-aminopropyl)-','trihydrochloride (8CI,9CI), Spermidine hydrochloride, Spermidine trihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
SMIL Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 254.63
Formel vægt 253.0879