Få mere at vide
Spermidin trihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463150 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463150 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11463150 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210047205
Kemiske identifikatorer
CAS 334-50-9
Molekylær formel C7H22Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 254.62
MDL nummer MFCD00012918
InChI nøgle LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
SMIL [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine trihydrochloride
Farve Hvid
Tæthed 0.925g/mL
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 g
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Formel vægt 254.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine Trihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Trihydrochloride