Få mere at vide
Spermidine Trihydrochloride, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11423084
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11423084 1 g Amber Glass 1g
11433084 5 g Amber Glass 5g
10348084 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423084 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25401
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spermidine is an aliphatic polyamine used in various biochemical applications due to its involvement in many metabolic functions within organisms
Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
Spermidine Trihydrochloride forms stable compounds with nucleic acids. It is used in biochemical research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-50-9
Molekylær formel C7H22Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 254.62
MDL nummer MFCD00012918
InChI nøgle LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
SMIL [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine Trihydrochloride
Smeltepunkt 248°C
Farve White
pH 3 to 6
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Amber Glass
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8869
Formel vægt 254.63
Procent renhed 99% min.
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine trihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.