Få mere at vide
Spermidin trihydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484169
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484169 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15484169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61595.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 334-50-9 | C7H22Cl3N3 | 254.62 g/mol
Binder og præcipiterer DNA; kan anvendes til oprensning af DNA-bindende proteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Hvid
Molekylær formel C7H22Cl3N3
Lineær formel NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2·3HCl
MDL nummer MFCD00012918
Mængde 100 mg
Beilstein 3552356
Merck Index 14,8742
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 254.62
PubChem CID 9539
Formel vægt 254.63
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver