Få mere at vide
Spermidine trihydrochloride, 99+%
Artikelnummer. 10300904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10300904 1 g Glasflaske 1g
10430491 5 g Glasflaske 5g
10177463 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10300904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215100010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 334-50-9 | C7H22Cl3N3 | 254.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334-50-9
Molekylær formel C7H22Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 254.62
MDL nummer MFCD00012918
InChI nøgle LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine trihydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 248°C to 252°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4NH(CH2)3NH2·3HCl
Mængde 1 g
Beilstein 04, II, 704
Merck Index 15, 8869
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 254.63
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine trihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.