Få mere at vide
Spermidine trihydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spermidine trihydrochloride |
| CAS | 334-50-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Spermidine trihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C7 H19 N3 . 3 Cl H |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN |
| IUPAC navn | N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride |
| Vis mere |