Få mere at vide
Spermidine trihydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310665
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310665 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310665 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16972738WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Analyt- eller komponentnavne Spermidine trihydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
SMIL Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 254.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 253.0879 g/mol