Få mere at vide
Spermidine, TRC
Artikelnummer. 30137826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137826 25 g
30132761 5 g
30003572 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137826 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68040025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-20-9
Molekylær formel C7 H19 N3
Molekylvægt (g/mol) 145.25
Synonym 1,4-Butanediamine, N1-(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermidine (6CI), 1,5,10-Triazadecane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, 4-Azaoctane-1,8-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, N-(3-Aminopropyl)-4-aminobutylamine, N-(4-Aminobutyl)-1,3-diaminopropane, Spermidin
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMIL NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Formel vægt 145.1579
Procent renhed >95%