Få mere at vide
Spermidine, free base, 99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474371 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11474371 1 g
1 options
Artikelnummer. 11474371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215206801
Kemiske identifikatorer
CAS 124-20-9
Molekylær formel C7H19N3
Molekylvægt (g/mol) 145.25
MDL nummer MFCD00008229
InChI nøgle ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
IUPAC navn (4-aminobutyl)(3-aminopropyl)amin
SMIL NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine free base
Navn note Cell Biology and Analysis
Farve Farveløs
Tæthed 0.925g/mL
Analyseprocentområde ∽ 99%
Mængde 1 g
Formel vægt 145.25
Procent renhed 0.995
Fysisk form Væske