Få mere at vide
Spermidine, 99%
Artikelnummer. p-7024441
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11439396
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19096.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-20-9
Molekylær formel C7H19N3
Molekylvægt (g/mol) 145.25
MDL nummer MFCD00008229
InChI nøgle ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
SMIL NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 128°C to 130°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1698591
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,8742
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vægt 145.25
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine