Få mere at vide
Spermidin, 99%
Beskrivelse
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spermidine |
| Smeltepunkt | 22°C to 25°C |
| Tæthed | 0.925 |
| Kogepunkt | 128°C to 130°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1698591 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Vis mere |