Få mere at vide
Spermidine, 99%
Artikelnummer. 11439396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439396 1 g 1g
11449396 5 g 5g
11459396 25 g 25g
15423187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11439396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19096.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bindes til det polyaminmodulerende sted af NMDA. Spermidin bruges i elektroporation under overførsel af DNA'et ind i cellen under den elektriske impuls. Det bruges også til oprensning af DNA-bindende proteiner. Det kombineres med calciumchlorid og bruges til udfældning af DNA på mikroprojektiler til bombardement med en genpistol. Det spiller en vigtig rolle at reducere mængden af aldring i gær, fluer, orme og menneskelige immunceller ved at inducere autofagi. Det tjener som en forløber for spermin og essentiel for både normal og neoplastisk vævsvækst.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-20-9
Molekylær formel C7H19N3
Molekylvægt (g/mol) 145.25
MDL nummer MFCD00008229
InChI nøgle ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
SMIL NCCCCNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 128°C to 130°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1698591
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,8742
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vægt 145.25
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine