Få mere at vide
Spermidin,∽ 98%; Molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418302 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418302 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11418302 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219485225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spermidine
CAS 124-20-9
Farve Farveløs
Analyseprocentområde Approx. 99%
Molekylær formel C7H19N3
MDL nummer MFCD00008229
Mængde 25 g
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
InChI nøgle ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCCCNCCCN
IUPAC navn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 145.25
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Formel vægt 145.25
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine Free Base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Free Base