Få mere at vide
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 kølet centrifugal vakuumkoncentrator og rotorer
Artikelnummer. p-9477007 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
12-13 mm rotor
12-17 mm rotor
28 mm rotor
Mikropladerotor
Sekskantet mikrocentrifuge rotor
Vakuumkoncentrator
Vakuumkoncentrator Universal vakuumsæt
Vakuumkoncentratorsæt
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
N/A
Inkluderer:
Koncentrator
Oliepumpe, dampfælde, tilbehør
Rotor
Universalstøvsugersystem, rotor, tilbehør
Artikelnummer. 17364641
Brand: Thermo Scientific™ RF108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandl varmefølsomme biologiske prøver med sikkerhed ved hjælp af SRF110. Dette nedkølede SpeedVac-system bruger avancerede centrifugerings-, vakuum- og varmeteknologier til at fjerne opløsningsmidler og koncentrere varmefølsomme biologiske prøver, mens prøvens integritet bevares.
SpeedVac™ SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til dit laboratorium. Den har unikke programmeringsmuligheder til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørslen for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler. De er ideelle til fordampning af vandbaserede opløsningsmidler, buffere og HPLC-fraktioner. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til enhver bordplads. SRF110 kan konfigureres afhængigt af dine applikationsbehov. Vælg mellem et bredt udvalg af egnede ThermoFisher Scientific-komponenter som pumper, dampfælder og ekstra tilbehør for at konfigurere din egen vakuumkoncentrationsopsætning. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
  • SRF110 har en unik programmeringsmulighed til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørsel for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler
  • Ideel til fordampning af ikke-aggressive, vandbaserede opløsningsmidler, buffere, HPLC-fraktioner osv.
  • 3 forudindstillede programmer med mulighed for at gemme op til 9 programmer
  • Temperaturområde -4°C op til 100°C (1°C°trin)
  • Selvjusterende og hurtigudløsende rotormekanisme
  • Sekskantet rotor (RF132) medfølger ved køb af SRF110
  • Se listen over rotorer, der kan købes og bruges med SRF110-modellen
  • Elektricitet – 115V AC (60Hz, 16Amps) og 230V AC (50Hz, 8Amps)
  • Certificeringer – UL-certificeret, CE, UKCA, KC, RCM-mærket.
  • F-gasoverholdelse – Ja (EPA-SNAP og EU)
  • SRF110P1-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), en oliepumpe (VLP120-115), en dampfælde (RVT450-115), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverføringsvæske på 1 liter, Cryocool™ (SCC1)
  • SRF110P2-sættet indeholder SRF110P2-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), universelt vakuumsystem (UVS450), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverførselsvæske på 1 liter Cryocool™ (SCC1)
garanti
Ud af æsken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer Ingen
Holder 40 x 1.5, 2.0 mL; 16 x 3 mL
Inkluderer Rotor
Type 12-13 mm rotor
Oversigt 12-13 mm rotor, rummer: 40 x 1,5, 2,0 ml; 16 x 3 ml
Elektriske krav N/A
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) SRF110