Få mere at vide
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 kølet centrifugal vakuumkoncentrator og rotorer
Artikelnummer. 17394641 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
12-13 mm rotor
12-17 mm rotor
28 mm rotor
Hexagonal mikrocentrifugerotor
Mikropladerotor
Vakuumkoncentrator
Vakuumkoncentrator-kit
Vakuumkoncentrator-universalvakuumkit
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Ikke relevant
Inkluderer:
Koncentratoren
Oliepumpe, dampfælde, tilbehør
Rotor
Universelt vakuumsystem, rotor, tilbehør
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Elektriske krav Inkluderer
17394641 12-17 mm rotor Ikke relevant Rotor
17364641 12-13 mm rotor Ikke relevant Rotor
17374641 Hexagonal mikrocentrifugerotor Ikke relevant Rotor
17384641 28 mm rotor Ikke relevant Rotor
17304651 Mikropladerotor Ikke relevant Rotor
17314651 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Koncentratoren
17324651 Vakuumkoncentrator-kit 230 V, 50 Hz, 8 A Oliepumpe, dampfælde, tilbehør
17334651 Vakuumkoncentrator-universalvakuumkit 230 V, 50 Hz, 8 A Universelt vakuumsystem, rotor, tilbehør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17394641 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore RF52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10225.00 DKK
    9773.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 451.14 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Behandl varmefølsomme biologiske prøver med sikkerhed ved hjælp af SRF110. Dette nedkølede SpeedVac-system bruger avancerede centrifugerings-, vakuum- og varmeteknologier til at fjerne opløsningsmidler og koncentrere varmefølsomme biologiske prøver, mens prøvens integritet bevares.
SpeedVac™ SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til dit laboratorium. Den har unikke programmeringsmuligheder til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørslen for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler. De er ideelle til fordampning af vandbaserede opløsningsmidler, buffere og HPLC-fraktioner. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til enhver bordplads. SRF110 kan konfigureres afhængigt af dine applikationsbehov. Vælg mellem et bredt udvalg af egnede ThermoFisher Scientific-komponenter som pumper, dampfælder og ekstra tilbehør for at konfigurere din egen vakuumkoncentrationsopsætning. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
  • SRF110 har en unik programmeringsmulighed til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørsel for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler
  • Ideel til fordampning af ikke-aggressive, vandbaserede opløsningsmidler, buffere, HPLC-fraktioner osv.
  • 3 forudindstillede programmer med mulighed for at gemme op til 9 programmer
  • Temperaturområde -4°C op til 100°C (1°C trin)
  • Selvjusterende og hurtigudløsende rotormekanisme
  • Sekskantet rotor (RF132) medfølger ved køb af SRF110
  • Se listen over rotorer, der kan købes og bruges med SRF110-modellen
  • Elektricitet – 115V AC (60Hz, 16Amps) og 230V AC (50Hz, 8Amps)
  • Certificeringer – UL-certificeret, CE, UKCA, KC, RCM-mærket.
  • F-gasoverholdelse – Ja (EPA-SNAP og EU)
  • SRF110P1-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), en oliepumpe (VLP120-115), en dampfælde (RVT450-115), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverførselsvæske på 1 liter Cryocool™ (SCC1)
  • SRF110P2-sættet indeholder SRF110P2-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), universelt vakuumsystem (UVS450), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverførselsvæske på 1 liter Cryocool™ (SCC1)
Warranty
Ud af æsken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer Ingen
Holder Rummer: 52 x 2 ml; 52 x 5 ml; 36 x 5-6 ml
Inkluderer Rotor
Type 12-17 mm rotor
Oversigt 12-17 mm rotor
Elektriske krav Ikke relevant
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) SRF110
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.