Få mere at vide
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 kølet centrifugal vakuumkoncentrator og rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
SpeedVac™ SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til dit laboratorium. Den har unikke programmeringsmuligheder til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørslen for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler. De er ideelle til fordampning af vandbaserede opløsningsmidler, buffere og HPLC-fraktioner. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
SRF110 modulær kølet vakuumkoncentrator giver fleksibilitet til enhver bordplads. SRF110 kan konfigureres afhængigt af dine applikationsbehov. Vælg mellem et bredt udvalg af egnede ThermoFisher Scientific-komponenter som pumper, dampfælder og ekstra tilbehør for at konfigurere din egen vakuumkoncentrationsopsætning. For at få en bekvem indkøbsoplevelse med én model skal du vælge mellem SRF110P1 (modulær konfiguration) og SRF110P2 (semi-integreret konfiguration). Hvert sæt er designet til at indeholde de komponenter, der er nødvendige for en nem opsætning af SpeedVac.
- SRF110 har en unik programmeringsmulighed til at opretholde kammertemperaturen før og efter prøvekørsel for at forhindre termisk nedbrydning af varmefølsomme prøver som proteiner, enzymer og andre biomolekyler
- Ideel til fordampning af ikke-aggressive, vandbaserede opløsningsmidler, buffere, HPLC-fraktioner osv.
- 3 forudindstillede programmer med mulighed for at gemme op til 9 programmer
- Temperaturområde -4°C op til 100°C (1°C trin)
- Selvjusterende og hurtigudløsende rotormekanisme
- Sekskantet rotor (RF132) medfølger ved køb af SRF110
- Se listen over rotorer, der kan købes og bruges med SRF110-modellen
- Elektricitet – 115V AC (60Hz, 16Amps) og 230V AC (50Hz, 8Amps)
- Certificeringer – UL-certificeret, CE, UKCA, KC, RCM-mærket.
- F-gasoverholdelse – Ja (EPA-SNAP og EU)
- SRF110P1-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), en oliepumpe (VLP120-115), en dampfælde (RVT450-115), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverførselsvæske på 1 liter Cryocool™ (SCC1)
- SRF110P2-sættet indeholder SRF110P2-sættet indeholder kølet SpeedVac (SRF110), sekskantet rotor (RF132), universelt vakuumsystem (UVS450), universalslanger (UTP-TYG), kondensationskolbe i glas med en kapacitet på 4 liter (GCF400), glashætte (FC400) og en flaske varmeoverførselsvæske på 1 liter Cryocool™ (SCC1)
garanti
Ud af æsken
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer | Ingen |
| Holder | 32 x 1.5 mL; 32 x 2 mL |
| Inkluderer | Rotor |
| Type | 28 mm rotor |
| Oversigt | 28 mm rotor, rummer: 32 x 1,5 ml; 32 x 2 ml |
| Elektriske krav | N/A |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | SRF110 |