Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Udvendig beskyttelsesplade
Artikelnummer. 17859306 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
17859306 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 17859306 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100092252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    2274.61 DKK / Pakke med 10
    Spare 910.39 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
3M™ Speedglas™ Udvendige beskyttelsesplader er designet til brug med 3M™ Speedglas™ Svejsehjelme og filtre og beskyt svejsefilteret mod gnister og sprøjt.
  • 3M™ Speedglas™ Udvendige beskyttelsesplader er en reservedel designet til at blive brugt, når originalen er blevet beskadiget eller slidt.
  • Hjælp med at beskytte dit svejsefilter mod gnister og sprøjt ved at sikre, at din udvendige beskyttelsesplade fungerer korrekt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI Z89.1-2010
Farve Klar
Til brug med (udstyr) 9002NC svejsehjelme, 9100MP svejsehjelme, G5-02 svejsehjelme
Produkttype Udvendig beskyttelsesplade
Mængde 10/Pk.
Størrelse Standard