Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Udvendig beskyttelsesplade 9100
Artikelnummer. 15809654 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Klar
Artikelnummer.
15809654 Farve: Klar
1 options
Artikelnummer. 15809654 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100016691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    274.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 92.58 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
3M™ Speedglas™ Ydre beskyttelsesplade 9100 er designet til at beskytte filteret mod gnister og sprøjt.
  • Udskift reservedelen til den originale beskyttelsesplade, hvis der opstår huller eller ridser
  • For maksimal sikkerhed og komfort, gør det til en vane at tjekke dit udstyr regelmæssigt
  • Rengør regelmæssigt med en blød klud og udskift, hvis der opstår huller eller ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Hjelm udvendig beskyttelsesplade