Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Udvendig beskyttelsesplade 9000
Artikelnummer. 15799627 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
Ridsefast
Standard
Varmebestandig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15799627 Ridsefast Pakke med 10
15729637 Varmebestandig Pakke med 10
15780048 Standard Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15799627 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 DKK
    460.49 DKK / Pakke med 10
    Spare 107.51 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
3M™ Speedglas™ Udvendig beskyttelsesplade 9000 til brug med 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm serie 9000.
  • Udskift reservedelen til den originale beskyttelsesplade, hvis der opstår huller eller ridser
  • For maksimal sikkerhed og komfort, gør det til en vane at tjekke dit udstyr regelmæssigt
  • Rengør regelmæssigt med en blød klud og udskift, hvis der opstår huller eller ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166‎, EN166:BT
Til brug med (udstyr) Speedglas Svejsehjelm serie 9000
Linsefarve Klar
Produkttype Hjelm udvendig beskyttelsesplade
Stil Ridsefast