Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Nakke beskyttelse
Artikelnummer. 15829634 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Speedglas Svejsehjelm Series 100, 9000, SL og 9100 MP
Speedglas Svejsehjelm serie 9100
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15829634 Speedglas Svejsehjelm serie 9100 -
15799757 Speedglas Svejsehjelm Series 100, 9000, SL og 9100 MP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829634 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00 DKK
    445.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.25 DKK
    25% Slukket
3M™ Speedglas™ Nakkebeskyttelse giver udvidet beskyttelse til Speedglas™ Svejsehjelm.
  • Fremstillet i flammehæmmende tekstiler til beskyttelse mod gnister og flammer
  • Til brug med den komplette hjelmsamling for at hjælpe med at beskytte brugeren mod svejsegnister, sprøjt og stråling på ører og hals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Speedglas Svejsehjelm serie 9100
Produkttype Nakke beskyttelse