Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Indvendig dækplade 9002X
Shop alle 3M produkter
Til brug med (applikation):
Øg 1 nuance
Øg 2 nuancer
Beskyttelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Den indvendige dækplade er designet til at beskytte den indvendige overflade af filteret mod gnister og sprøjt
- Udskift hver gang pladen bliver dybt hullet, ridset eller for snavset til at rengøres med en blød klud eller linsepapir
- Rengør regelmæssigt med en blød klud og udskift, hvis der opstår huller eller ridser
- Kan bruges til at øge +1 eller +2 mørke nuancer af svejsefilteret
- Undladelse af at bruge en indvendig beskyttelsesplade med filteret bortfalder garantien, hvis gnist eller sprøjt forårsager beskadigelse af glasset
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B) | 53 x 103 cm |
| Til brug med (udstyr) | 3M Speedglas Svejsefilter |
| Til brug med (applikation) | Øg 2 nuancer |
| Produkttype | Indvendig dækplade |