Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Indvendig dækplade 9002X
Artikelnummer. 15709637 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Øg 1 nuance
Øg 2 nuancer
Beskyttelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) unitSize
15709637 Beskyttelse Pakke med 5
15760098 Øg 1 nuance Pakke med 5
15710098 Øg 2 nuancer Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15709637 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    167.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 41.02 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Speedglas™ Indvendig dækplade 9002X er designet til at beskytte den indvendige overflade af filteret mod gnister og sprøjt.
  • Den indvendige dækplade er designet til at beskytte den indvendige overflade af filteret mod gnister og sprøjt
  • Udskift hver gang pladen bliver dybt hullet, ridset eller for snavset til at rengøres med en blød klud eller linsepapir
  • Rengør regelmæssigt med en blød klud og udskift, hvis der opstår huller eller ridser
  • Kan bruges til at øge +1 eller +2 mørke nuancer af svejsefilteret
  • Undladelse af at bruge en indvendig beskyttelsesplade med filteret bortfalder garantien, hvis gnist eller sprøjt forårsager beskadigelse af glasset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 53 x 103 cm
Til brug med (udstyr) 3M Speedglas Svejsefilter
Til brug med (applikation) Beskyttelse
Produkttype Indvendig dækplade