Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Indvendig dækplade
Artikelnummer. 15819634 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Inkluderer:
Mærket 117 x 61
Mærket 117 x 77
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
15819634 Mærket 117 x 77
15809634 Mærket 117 x 61
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15819634 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000000227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    176.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.68 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
3M™ Speedglas™ Indvendig dækplade er designet til at beskytte den indvendige overflade af filteret mod gnister og sprøjt.
  • Udskift reservedelen til den originale beskyttelsesplade, hvis der opstår huller eller ridser
  • For maksimal sikkerhed og komfort, gør det til en vane at tjekke dit udstyr regelmæssigt
  • Udskift slidte eller beskadigede dele
  • Rengør regelmæssigt med en blød klud og udskift, hvis der opstår huller eller ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) Indre Skjold
Inkluderer Mærket 117 x 77
Produkttype Dækplade
Mængde 5/Pk.
Stil 9100X