Få mere at vide
3M™ Speedglas™ Hætte
Artikelnummer. 15780018 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Sort
Artikelnummer.
15780018 Farve: Sort
1 options
Artikelnummer. 15780018 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100003083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 DKK
    609.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 197.65 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
3M™ Speedglas™ Hætte giver udvidet hoved- og nakkebeskyttelse til Speedglas™ Svejsehjelme.
  • Til brug med den komplette hjelmsamling for at hjælpe med at beskytte brugeren mod svejsegnister, sprøjt og stråling på ører, nakke og på den øverste del af hovedet
  • Fremstillet i flammehæmmende tekstiler til beskyttelse mod smeltet metal, gnister og flammer
  • Giver udvidet hoved- og nakkebeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Speedglas Svejsemasker
Produkttype Hætte