Få mere at vide
Cytiva SpeedBeads™ Magnetiske Neutravidin-coatede partikler, 1 um, 1 % faststof, 0,05 % Na-azid
Artikelnummer. p-6838070 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528692 5 ml Hver
11854143 100 ml Hver
11864143 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11528692 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 78152104010150
Indfangning af biotinylerede prober. Deres blomkålslignende struktur giver Neutravidin perler høj bindingskapacitet. Neutravidin SpeedBeads kombinere hurtig reaktionskinetik og lav, ikke-specifik binding for øget gennemløb og præcision i immunoassay og molekylærbiologi applikationer.
  • Neutravidin-perler udviser høj affinitet, når de binder til biotinylerede ligander, såsom proteiner, nukleinsyrer og peptider. De reagerer hurtigt på et magnetfelt for at forkorte analysetider, forbedre præcisionen og bevæge sig hurtigere gennem viskøse opløsninger
  • Tilgængelig med et biotinbindingsområde på 3500-4500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål
Inkluderer 0,05% Na-azid
Mængde 5 ml
Diameter (metrisk) 1 μm