Få mere at vide
Cytiva SpeedBeads™ Magnetiske Neutravidin-coatede partikler, 1 um, 1 % faststof, 0,05 % Na-azid
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Neutravidin-perler udviser høj affinitet, når de binder til biotinylerede ligander, såsom proteiner, nukleinsyrer og peptider. De reagerer hurtigt på et magnetfelt for at forkorte analysetider, forbedre præcisionen og bevæge sig hurtigere gennem viskøse opløsninger
- Tilgængelig med et biotinbindingsområde på 3500-4500 pmol/mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 % faststof (10 mg/ml) |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål |
| Inkluderer | 0,05% Na-azid |
| Mængde | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |